Key Documents
15563
Sigma-Aldrich
Boc-Gln(Trt)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Nα-Boc-Nδ-trityl-L-glutamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H32N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
488.57
Beilstein:
4340082
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (TLC)
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C29H32N2O5/c1-28(2,3)36-27(35)30-24(26(33)34)19-20-25(32)31-29(21-13-7-4-8-14-21,22-15-9-5-10-16-22)23-17-11-6-12-18-23/h4-18,24H,19-20H2,1-3H3,(H,30,35)(H,31,32)(H,33,34)/t24-/m0/s1
chave InChI
YEXNCDUSVVLUFM-DEOSSOPVSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
With a growing peptide drug market the fast, reliable and uncomplicated synthesis of peptides is of paramount importance.