Documentos Principais
8.53078
Sigma-Aldrich
Boc-Trp(Boc)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Trp(Boc)-OH, N-α-t.-Boc-N-in-t.-Boc-L-trypophan
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H28N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
404.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(c2c(c(c1)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)cccc2)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C21H28N2O6/c1-20(2,3)28-18(26)22-15(17(24)25)11-13-12-23(19(27)29-21(4,5)6)16-10-8-7-9-14(13)16/h7-10,12,15H,11H2,1-6H3,(H,22,26)(H,24,25)/t15-/m0/s1
chave InChI
FATGZMFSCKUQGO-HNNXBMFYSA-N
Descrição geral
N-in-Boc protection limits reattachment and leads to higher cleavage yields of C-terminal Trp-containing peptides.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-0205
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +13.5 - +17.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear solution
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1