Documentos Principais
8.53002
Sigma-Aldrich
Boc-Leu-OH . H₂O
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Leu-OH . H₂O, N-α-t.-Boc-L-leucine hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H21NO4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
231.29 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
236-073-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C.O
InChI
1S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1
chave InChI
URQQEIOTRWJXBA-QRPNPIFTSA-N
Descrição geral
Standard building block for introduction of leucine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-0005
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 AcOH): -26.5 - -21.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3