8.43788
1,8-Cineole
for synthesis
Sinônimo(s):
1,8-Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo(2,2,2)-octane
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
2480 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
1.5 °C
temperatura de transição
flash point 49 °C
solubilidade
3.5 g/L
densidade
0.925 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@]2(CC[C@H](C1(C)C)CC2)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
chave InChI
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.928
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup