27395
1,4-Cineole
technical, mixture of isomers, ≥85% (GC)
Sinônimo(s):
1-Isopropyl-4-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Ensaio
≥85% (GC)
Formulário
liquid
composição
1,4-cineol, ~75%
1,8-cineol, ~15%
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
n20/D 1.447
p.e.
65 °C/16 mmHg (lit.)
pf
−46 °C (lit.)
densidade
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C12CCC(C)(CC1)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10-6-4-9(3,11-10)5-7-10/h8H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+
chave InChI
RFFOTVCVTJUTAD-AOOOYVTPSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?