Documentos Principais
W365820
Sigma-Aldrich
1,4-Cineole
≥95%, FG
Sinônimo(s):
1-Isopropyl-4-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Número FEMA:
3658
Beilstein:
104974
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11225
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
3.007
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
green; camphoraceous; minty; cooling; pine
grau:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
fonte biológica:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
65 °C/16 mmHg (lit.)
pf
−46 °C (lit.)
densidade
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; camphoraceous; minty; cooling; pine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C12CCC(C)(CC1)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10-6-4-9(3,11-10)5-7-10/h8H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+
chave InChI
RFFOTVCVTJUTAD-AOOOYVTPSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Solvent-free dehydration, cyclization, and hydrogenation of linalool with a dual heterogeneous catalyst system to generate a high-performance sustainable aviation fuel.: A novel approach utilizing 1,4-Cineole in the synthesis of sustainable aviation fuel through chemical transformations of linalool (Keller et al., 2022).
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)