Key Documents
8.22342
Sigma-Aldrich
Trichloroacetic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Trichloroacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2HCl3O2
Número CAS:
Peso molecular:
163.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
200-927-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (acidimetric)
forma
solid
temperatura de autoignição
711 °C
potência
3320 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
54-56 °C
temperatura de transição
flash point >110 °C
solubilidade
1300 g/L
densidade
1.63 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
900 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
chave InChI
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Stable dechlorination of Trichloroacetic Acid (TCAA) to acetic acid catalyzed by palladium nanoparticles: This research discusses a method for dechlorinating TCAA to acetic acid, crucial during the COVID-19 pandemic for disinfection byproducts (Cai et al., 2021).
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Metanol suitable for HPLC, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
34860
Metanol