Documentos Principais
91228
Sigma-Aldrich
Ácido tricloroacético
BioUltra, ≥99.5% (T)
Sinônimo(s):
TCA
About This Item
Fórmula linear:
Cl3CCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
163.39
Beilstein:
970119
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
grau
biotech. grade
densidade de vapor
<1 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 51 °C)
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.5% (T)
Formulário
crystals
flakes
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição
≤0.05%
índice de refração
n20/D 1.62 (lit.)
pH
<1.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
p.e.
196 °C (lit.)
pf
54-58 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
densidade
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
λ
0.5 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 1.60
λ: 280 nm Amax: 0.15
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
chave InChI
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Trichloroacetic acid (TCA) is derived from Trichloroethylene (TCE) metabolism. It is used as an acid decalcifying agent. TCA is used as a fixative for nuclear staining and protein precipitation.
Aplicação
Usado tradicionalmente para precipitar proteínas. Foi usado para determinar a concentração proteica por precipitação quantitativa. Usado como descalcificador e fixador em microscopia.
Trichloroacetic acid (TCA) has been used:
  • to determine its effect on avian embryos during an exposure window encompassing cardiac specification
  • as a cell fixative
  • to terminate the O-acetylserine (thiol)lyase (OASTL) enzymatic assay
  • for the precipitation of acidic ribosomal proteins (RPs)
Outras notas
Concentration of protein by quantitative precipitationcitation; Cytochemical demonstration of DNA with a thiazine dyecitation
Concentration of protein by quantitative precipitation; Cytochemical demonstration of DNA with a thiazine dye
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Efficacy of 5-FU or oxaliplatin monotherapy over combination therapy in colorectal cancer
Toloudi M, et al.
Journal of Cancer Therapy, 6(04), 345-345 (2015)
Cardiogenic effects of trichloroethylene and trichloroacetic acid following exposure during heart specification of avian development
Drake V, et al.
Toxicological Sciences, 94(1), 153-162 (2006)
CHCHD4 confers metabolic vulnerabilities to tumour cells through its control of the mitochondrial respiratory chain
Thomas L, et al.
Cancer & Metabolism, 7(1), 2-2 (2019)
Sulforhodamine B (SRB) assay in cell culture to investigate cell proliferation
Orellana E and Kasinski A
Bio-protocol, 6(21) (2016)
Histophatologic Techniques (2006)