T8657
Ácido tricloroacético
suitable for electrophoresis, suitable for fixing solution (for IEF and PAGE gels), ≥99%
Sinônimo(s):
TCA
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
<1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 51 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
powder or flakes (or crystals)
técnica(s)
electrophoresis: suitable
turbidez
≤3 NTU (1 g/ml)
índice de refração
n20/D 1.62 (lit.)
p.e.
196 °C (lit.)
pf
54-58 °C (lit.)
solubilidade
water: 1 g/mL, clear, colorless
densidade
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.02%
traços de cátion
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
adequação
suitable for fixing solution (for IEF and PAGE gels)
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
chave InChI
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- for hydrolysis of DNA isolated from the cell
- for precipitation of glutathione isolated from seminal plasma
- as a fixative in microscopy
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?