Documentos
1.00807
Supelco
Ácido tricloroacético
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Ácido tricloroacético
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2HCl3O2
Número CAS:
Peso molecular:
163.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
200-927-2
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
1 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (alkalimetric)
forma
solid
temperatura de autoignição
711 °C
potência
3320 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.01% In water insoluble matter
≤300 ppm Sulfated ash (600 °C)
cor
clear
pH
<1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
54-56 °C
temperatura de transição
flash point >110 °C
solubilidade
1300 g/L
densidade
1.63 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
900 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 ppm
nitrate (NO3-): ≤20 ppm
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
traços de cátion
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
chave InChI
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ligação
Substitui: TX1045; TX1045-5; TX1045-3
Nota de análise
Teor (alcalimétrico): ≥ 99,5%
Identidade (espectro IV): passa no teste
Aspecto: incolor, cristais deliquescentes
Aspecto da solução (200 g/l; água): transparente e incolor
Matéria insolúvel em água: ≤ 0,01%
Cloreto (Cl): ≤ 10 ppm
Nitrato (NO₃): ≤ 20 ppm
Fosfato (PO₄): ≤ 5 ppm
Sulfato (SO₄): ≤ 200 ppm
Metais pesados (como Pb): ≤ 20 ppm
Cu (cobre): ≤ 5 ppm
Fe (ferro): ≤ 10 ppm
Substância prontamente carbonizável: passa no teste
Cinza sulfatada (600 °C): ≤ 300 ppm
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Photometric determination with Diacetyl monooxime in the sample clarified with Trichloracetic acid