91230
Ácido tricloroacético
ACS reagent, for the determination of Fe in blood according to Heilmeyer, ≥99.5%
Sinônimo(s):
TCA
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
<1 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 51 °C)
Ensaio
≥99.5% (T)
≥99.5%
Formulário
flakes
qualidade
for the determination of Fe in blood according to Heilmeyer
resíduo de ignição
≤0.03% (as SO4)
índice de refração
n20/D 1.62 (lit.)
p.e.
196 °C (lit.)
pf
54-58 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 81.7 g/L at 20 °C
densidade
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
chave InChI
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Estimation of phosphorus in various biological samples (serum, urine and stool ash solutions).
- Elimination of acid-soluble and lipid phosphorous during the determination of deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid and phosphoproteins in animal tissues.
- Preparation of 2-methyl-4-nitroanilinium trichloroacetate trichloroacetic acid (2M4NATCA) crystals.
10% Trichloroacetic acid may be employed for the preparation of radioactive proteins.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?