N6250
1,3-Dihydroxynaphthalene
≥99% purity , crystalline
Sinônimo(s):
1,3-Naphthalenediol, Naphthoresorcinol
About This Item
Produtos recomendados
product name
1,3-Dihydroxynaphthalene, ≥99%, crystalline
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
crystalline
cor
white to tan
pf
123-125 °C (lit.)
124-125 °C
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL
λmax
288 nm (298 nm (ethanol))
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(O)c2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H
chave InChI
XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3