8.22000
1-Chlorooctadecane
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Chlorooctadecane, Stearyl chloride, Octadecyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
320 °C
pf
20-23 °C
temperatura de transição
flash point 110 °C
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
chave InChI
VUQPJRPDRDVQMN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Melting range (lower value): ≥ 20 °C
Melting range (upper value): ≤ 23 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C