Key Documents
394262
Sigma-Aldrich
Octadecylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
Chlorooctadecylmagnesium, Octadecane, magnesium complex
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)17MgCl
Número CAS:
Peso molecular:
313.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.5 M in THF
pb
67 °C
densidade
0.906 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C18H37.ClH.Mg/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-18H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
ONJPXWZQVLKGIU-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Octadecylmagnesium chloride is a Grignard reagent commonly used in organic synthesis for various transformations, including nucleophilic addition reactions and carbon-carbon bond formation via palladium-catalyzed alkylation and arylation reactions.
Aplicação
Octadecylmagnesium chloride can be used for the introduction of octyl substituents on the bipyridine skeletons to prepare functionalized 4,4′-bipyridines, which are used as linkers formation of discrete metal complexes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)