Documentos Principais
8.21199
Sigma-Aldrich
Triphenylantimony
for synthesis
Sinônimo(s):
Triphenylantimony, Triphenylstibine, Antimony triphenyl
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3Sb
Número CAS:
Peso molecular:
353.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
210-037-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
p.e.
377 °C/1013 hPa
pf
52-54 °C
temperatura de transição
flash point 113 °C
solubilidade
<0.001 g/L
densidade volumétrica
1490 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Sb](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/3C6H5.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
chave InChI
HVYVMSPIJIWUNA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup