Documentos Principais
730572
Sigma-Aldrich
Triphenylaluminum solution
1 M in dibutyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H15Al
Número CAS:
Peso molecular:
258.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
1 M in dibutyl ether
densidade
0.868 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)[Al](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Al/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
chave InChI
JQPMDTQDAXRDGS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
17 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)