Documentos Principais
192708
Sigma-Aldrich
Triethylaluminum solution
25 wt. % in toluene
Sinônimo(s):
Aluminumtriethanide
About This Item
Fórmula linear:
Al(C2H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
114.16
Beilstein:
3587229
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
25 wt. % in toluene
densidade
0.848 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
chave InChI
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Triethylaluminumsolution (triethylaluminum in toluene solution), is commonly used as a catalyst in organic synthesis.
Aplicação
Triethylaluminum solution is used as a catalyst in the preparation of (2-chloroethyl)oxirane,(3-chloropropyl)oxirane, and (4-chlorobutyl)oxirane from the corresponding alkenols.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Poly [(2-chloroethyl) oxirane], poly [(3-chloropropyl)-oxirane] and poly [(4-chlorobutyl) oxirane]: New polyether elastomers of improved chemical reactivity
Shih JS, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 20(10), 2839-2849 (1982)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
192708-100G4061838125309
192708-700G4061838125316