386553
Trioctylaluminum solution
25 wt. % in hexanes
Sinônimo(s):
Tri-n-octylaluminium, Tri-n-octylaluminum, Trioctylalane
About This Item
Produtos recomendados
concentração
25 wt. % in hexanes
densidade
0.701 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC[Al](CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/3C8H17.Al/c3*1-3-5-7-8-6-4-2;/h3*1,3-8H2,2H3;
chave InChI
LFXVBWRMVZPLFK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-5.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-21 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?