Documentos Principais
60435
Sigma-Aldrich
Potassium tert-pentoxide solution
technical, ~25% in toluene (T, ~1.7 M)
Sinônimo(s):
Potassium (2-methyl-2-butoxide), Potassium tert-pentylate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2C(CH3)2OK
Número CAS:
Peso molecular:
126.24
Beilstein:
4149025
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Nível de qualidade
concentração
~25% in toluene (T, ~1.7 M)
densidade
0.90 g/mL at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.K/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
chave InChI
ZRLVQFQTCMUIRM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Potassium tert-pentoxide solution has been used as a base to synthesize [RuClPh(CO)(H2IMes)(PCy3)] from second-generation Grubbs metathesis catalyst, [RuCl2(=CHPh)(H2IMes)(PCy3)], (where H2IMes is 1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene and PCy3 is tricyclohexylphosphine) and benzyl alcohol. This complex is a solid, air-stable and highly active isomerization catalyst.
Atenção
may crystallize; can be redissolved on heating to approx. 30°C
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
4 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Degradation of the Second?Generation Grubbs Metathesis Catalyst with Primary Alcohols and Oxygen? Isomerization and Hydrogenation Activities of Monocarbonyl Complexes.
Dinger MB
European Journal of Inorganic Chemistry, 2003(15), 2827-2833 (2003)