703788
Sodium tert-butoxide
99.9%
Sinônimo(s):
Sodium 2-methylpropan-2-olate, Sodium t-butoxide, Sodium tert-butanolate, Sodium tert-butylate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9%
Formulário
powder
densidade
1.025 g/cm3 at 68 °F
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(C)(C)[O-]
[Na+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
1S/C4H9O.Na/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
chave InChI
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A promoter for the synthesis of biaryls by C-H bond arylation of aromatic compounds with haloarenes.
- A base in palladium catalyzed amination reactions.
- A base in the synthesis of aryl tert-butyl ethers from unactivated aryl halides in presence of palladium catalyst.
- In the desulfonylation of N-indoles and N-azaindoles.
- As a base in the synthesis of sodium acrylates from olefins and CO2.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
14 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?