135097
Triphenylantimony(V) dichloride
99%
Sinônimo(s):
Dichlorotriphenylantimony(V), NSC 179782, NSC 432, Triphenylstibine dichloride
Ensaio
99%
forma
solid
adequação da reação
core: antimony
reagent type: catalyst
pf
143-145 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Sb](Cl)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.2ClH.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;;;/h3*1-5H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
chave InChI
PDGPVQHGCLPCES-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
- Regioselective cycloaddition of aziridines with heterocumulenes
- Reaction of epoxides with carbon dioxide
Reactant for synthesis of:
- Tetraphenylantimony compounds with arylcarbonyloxy moieties
- Symmetrical 24-membered macrocyclic organoantimony(V) complexes
Reactant for oxidation and Suzuki-type cross couplings
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?