Documentos Principais
8.08653
Sigma-Aldrich
Triphenylarsine
for synthesis
Sinônimo(s):
Triphenylarsine, Arsenic triphenyl
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3As
Número CAS:
Peso molecular:
306.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
210-032-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
p.e.
>360 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
59-61 °C
temperatura de transição
flash point 265 °C
densidade
1.22 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[As](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C18H15As/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
chave InChI
BPLUKJNHPBNVQL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3