8.21125
Toluene-4-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
Sinônimo(s):
Toluene-4-sulfonic acid sodium salt, 4-Toluenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
>300 °C
solubilidade
soluble 818 g/L
densidade
1.55 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8O3S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
932.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
500 °C - closed cup