Documentos Principais
8.20890
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
for synthesis
Sinônimo(s):
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
About This Item
Fórmula linear:
4-[4-(NO2)C6H4CH2]C5H4N
Número CAS:
Peso molecular:
214.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
Número do índice EC:
214-108-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
crystals
pf
68-71 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)Cc2ccncc2
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-14(16)12-3-1-10(2-4-12)9-11-5-7-13-8-6-11/h1-8H,9H2
chave InChI
MNHKUCBXXMFQDM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 72 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3