Documentos Principais
8.20395
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylaniline
for synthesis
Sinônimo(s):
N,N-Diethylaniline
About This Item
Fórmula linear:
C6H5N(C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
149.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
202-088-8
pressão de vapor
0.2 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
500 °C
potência
610 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
1.1-5.3 % (v/v)
pH
8 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
p.e.
217 °C/1013 hPa
pf
-38.8 °C
temperatura de transição
flash point 79 °C
densidade
0.93 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H15N/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.933 - 0.934
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup