8.06096
N-Methylaniline
for synthesis
Sinônimo(s):
N-Methylaniline, Monomethylaniline
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
500 °C
potência
360 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.6 (20 °C, 1 g/L in H2O)
p.e.
196 °C/1013 hPa
pf
-57 °C
temperatura de transição
flash point 86 °C
densidade
0.99 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
chave InChI
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.986
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup