8.18598
2,3-Epoxypropyl isopropyl ether
for synthesis
Sinônimo(s):
2,3-Epoxypropyl isopropyl ether, Isopropoxymethyloxirane, Isopropyl glycidyl ether
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
13 hPa ( 25 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
290 °C
potência
4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
9650 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 188 g/L in H2O)
p.e.
137 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 33 °C
densidade
0.92 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)7-3-6-4-8-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
NWLUZGJDEZBBRH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.918 - 0.920
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup