Documentos Principais
8.18329
Sigma-Aldrich
5-Bromovaleric acid
for synthesis
Sinônimo(s):
5-Bromovaleric acid, 5-Bromopentanoic acid
About This Item
Fórmula linear:
Br(CH2)4COOH
Número CAS:
Peso molecular:
181.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
218-185-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
crystals
p.e.
142-145 °C/17 hPa
pf
38-41 °C
temperatura de transição
flash point >112 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCCC(=O)O
InChI
1S/C5H9BrO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
chave InChI
WNXNUPJZWYOKMW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 38 °C
Melting range (upper value): ≤ 41 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup