Documentos Principais
8.14811
Sigma-Aldrich
Tritolyl phosphate
for synthesis
Sinônimo(s):
Tritolyl phosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H21O4P
Número CAS:
Peso molecular:
368.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
215-548-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.04 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de transição
flash point >200 °C
densidade
1.14 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(Oc3ccc(cc3)C)(Oc2ccc(cc2)C)Oc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
chave InChI
BOSMZFBHAYFUBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.165 - 1.185
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2