291102
Piperonylbutoxide
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl (6-propylpiperonyl) ether, 4,5-Methylenedioxy-2-propylbenzyldiethyleneglycol butyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.498 (lit.)
pb
155 °C/0.3 mmHg (lit.)
solubilidade
water: slightly soluble 0.0289 g/L at 20.4 °C
densidade
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOCCOCCOCc1cc2OCOc2cc1CCC
InChI
1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
chave InChI
FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
339.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
171 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?