268917
Tritolyl phosphate
technical grade, mixture of isomers, 90%
Sinônimo(s):
Tricresyl phosphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.03 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
90%
temperatura de autoignição
770 °F
índice de refração
n20/D 1.555 (lit.)
p.e.
265 °C/10 mmHg (lit.)
solubilidade
organic solvents: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
densidade
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(C)cc2)Oc3ccc(C)cc3)cc1.Cc4ccc(OP(=O)(Oc5cccc(C)c5)Oc6ccccc6C)cc4.Cc7ccccc7OP(=O)(Oc8ccccc8C)Oc9ccccc9C
InChI
1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
chave InChI
BOSMZFBHAYFUBJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
268917-25ML | |
268917-2.5L | |
268917-500ML | 4061826134887 |