Key Documents
8.14209
Sigma-Aldrich
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide
for synthesis
Sinônimo(s):
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide, 4,4′-Thiodiphenol, 4,4′-Dihydroxyphenyl sulfide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10O2S
Número CAS:
Peso molecular:
218.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
220-197-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
potência
3362 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pf
149-152 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C12H10O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
chave InChI
VWGKEVWFBOUAND-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 149 °C
Melting range (upper value): ≤ 153 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2