Documentos Principais
8.08634
Sigma-Aldrich
Ethyl tridecanoate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethyl tridecanoate, Tridecanoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
242.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
248-929-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-4-2/h3-14H2,1-2H3
chave InChI
QJYYMNOTJXIOBP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.864
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3