SRP0122
LSD1 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Amine oxidase (flavin containing) domain 2 (AOF2), BRAF35-HDAC complex protein BHC110, KIAA0601, Lysine (K)-specific demethylase 1 (LSD1), Lysine-specific histone demethylase 1A (KDM1A)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
103 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... KDM1A(23028)
Descrição geral
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)