ABE1081
Anti-JMJD2E/KDM4E Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Lysine-specific demethylase 4E, KDM4D-like protein, Lysine-specific demethylase 4D-like, JMJD2E
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KDM4E(390245)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected JMJD2E/KDM4E in 10 µg of PC-12 cell lysate.
Descrição-alvo
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1