ABE496
Anti-Lysine-specific demethylase 5C Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Lysine-specific demethylase 5C, Histone demethylase JARID1C, Jumonji/ARID domain-containing protein 1C, Protein SmcX, Protein Xe169
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KDM5C(8242)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Lysine-specific demethylase 5C in human stomach tissue.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Lysine-specific demethylase 5C in 10 µg of human hippocampus tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1