SAB4300596
Anti-CDK6 (Ab-24) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-MGC59692 antibody produced in rabbit, Anti-PLSTIRE antibody produced in rabbit, Anti-STQTL11 antibody produced in rabbit, Anti-cyclin-dependent kinase 6 antibody produced in rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
~36 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(G-A-Y-G-K)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDK6(1021)
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (1 paper)
Características e benefícios
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1