444905
Anti-Mast Cell Tryptase Mouse mAb (AA1)
liquid, clone AA1, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AA1, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
monkey, canine, human, feline
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TPSAB1(7177)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1 µg/ml)
Paraffin Sections (0.06-0.12 µg/ml, heat pre-treatment required, see comments)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Cat, dog, human, or monkey mast cells
Outras notas
Little, S.S., and Johnson, D.A. 1995. Biochem. J.307, 341.
Morgan, S.J., et al. 1991. J. Allergy Clin. Immunol.87, 111.
Walls, A.F., et al. 1990. J. Pathol.162, 119.
Wall, A.F., et al. 1990. Clin. Exp. Allergy20, 581.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1