WH0001058M1
Monoclonal Anti-CENPA antibody produced in mouse
clone 1D4-1A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-centromere protein A, 17kDa
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D4-1A3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CENPA(1058)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MGPRRRSRKPEAPRRRSPSPTPTPGPSRRGPSLGASSHQHSRRRQGWLKEIRKLQKSTHLLIRKLPFSRLAAEAFLVHLFEDAYLLTLHAGRVTLFPKDVQLARRIRGLEEGLG
forma física
Informações legais