L2420
Monoclonal Anti-LRP1 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone LRP1-11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-A2MR, Anti-APOER, Anti-APR, Anti-Apolipoprotein E receptor, Anti-Apolipoprotein receptor, Anti-CD91, Anti-LRP, Anti-Lipoprotein receptor-related protein, Anti-Low density lipoprotein receptor-related protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LRP1-11, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~500 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LRP1(4035)
mouse ... Lrp1(16971) , Lrp1(299858)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado