B9428
Monoclonal Anti-Bin1 antibody produced in mouse
clone 99D, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-Amphiphysin II, Anti-SH3P9, Anti-ampl
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
99D, monoclonal
peso molecular
antigen 65-75 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
rabbit, mouse, rat, avian, human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable using nucleoplasm, subnuclear punctate compartment, and cytoplasm
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:50,000 using a rat brain cytosol preparation
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BIN1(274)
mouse ... Bin1(30948)
rat ... Bin1(117028)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- flow cytometry
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3