Z218693
Clamps
fits flask, 1,000 mL
Sinônimo(s):
flask clamp, flask lab, lab flask, reaction flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Características
fits flask 1,000 mL
fabricante/nome comercial
Ace Glass 650806
Descrição geral
Two-piece, black anodized aluminum clamp has three wing nuts to secure Ace reaction flask to head. Clamps also fit Pyrex reaction kettles.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z218693-1EA | 4061832348933 |