Documentos Principais
B3681
Sigma-Aldrich
Bisindolylmaleimide VII
96% (TLC), solid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H27N5O2
Número CAS:
Peso molecular:
453.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
96% (TLC)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(=O)C(c2cn(CCCN3CCNCC3)c4ccccc24)=C1c5c[nH]c6ccccc56
InChI
1S/C27H27N5O2/c33-26-24(20-16-29-22-8-3-1-6-18(20)22)25(27(34)30-26)21-17-32(23-9-4-2-7-19(21)23)13-5-12-31-14-10-28-11-15-31/h1-4,6-9,16-17,28-29H,5,10-15H2,(H,30,33,34)
chave InChI
VKLVUAHQOFDKLR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Selective inhibitor of protein kinase C.
Atenção
Protect from light
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)