Key Documents
203297-M
Millipore
Bisindolylmaleimide IV
A potent, cell permeable, and selective inhibitor of protein kinase C (IC₅₀ = 87 nM).
Sinônimo(s):
Bisindolylmaleimide IV, Arcyriarubin A, 2,3- bis(1H-Indol-3-yl)maleimide, Ro 31-6233
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H13N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
327.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
dark orange
solubilidade
methanol: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H13N3O2/c24-19-17(13-9-21-15-7-3-1-5-11(13)15)18(20(25)23-19)14-10-22-16-8-4-2-6-12(14)16/h1-10,21-22H,(H,23,24,25)
chave InChI
DQYBRTASHMYDJG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A cell-permeable potent and selective inhibitor of protein kinase C (IC50 = 87 nM) and protein kinase A (IC50 = 2.7 µM).
A potent, cell permeable, and selective inhibitor of protein kinase C (IC50 = 87 nM). Inhibits protein kinase A at much higher concentrations (IC50 = 2.7 µM).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
PKC
Target IC50: 87 nM against protein kinase C
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Fabre, S., et al. 1993. Bioorg. Med. Chem.1, 193.
Davis, P.D., et al. 1992. J. Med. Chem.35, 177.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 15771.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3