G1918
Gö 6983
≥97%
Sinônimo(s):
3-[1-[3-(Dimethylamino)propyl]-5-methoxy-1H-indol-3-yl]-4-(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2n(CCCN(C)C)cc(C3=C(C(=O)NC3=O)c4c[nH]c5ccccc45)c2c1
InChI
1S/C26H26N4O3/c1-29(2)11-6-12-30-15-20(18-13-16(33-3)9-10-22(18)30)24-23(25(31)28-26(24)32)19-14-27-21-8-5-4-7-17(19)21/h4-5,7-10,13-15,27H,6,11-12H2,1-3H3,(H,28,31,32)
chave InChI
LLJJDLHGZUOMQP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Naive pluripotent stem cells are located within the epiblast of mature blastocysts. These primitive “ground-state” cells may be cultured in vitro using specialized media and small molecule inhibitors.