Documentos Principais
743992
Sigma-Aldrich
Glass microreactor LTF MR Lab VS
with C-profile
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Descrição geral
  • Volume 1.1 ml
  • Delay time
  • For mixture-intensive substances
  • Max pressure: 15 bar
  • With aluminium connecting bar
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)