SAB4700765
Monoclonal Anti-HSV1 gC antibody produced in mouse
clone T96, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
T96, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
herpes simplex virus 1
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4700765-100UG | 4061832717050 |