MABF2225
Anti-HSV-2 VP16 Antibody, clone LP1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LP1, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 54.6 kDa
observed mol wt ~37 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
herpes simplex virus 1
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
sequência de epítopo
Unknown
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... vp16> VP16(1487335)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from HSV-1 infected Vero cells.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected VP16 protein in lysate from HSV-1 infected Vero cells.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis): A representative lot immunoprecipitated HSV-2 VP16 in Immunoprecipitation applications (McLean, C., et al. (1982). J Gen Virol.; 63(2):297-305).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HSV-2 VP16 in Western Blotting applications (Crameri, M., et al. (2018). Nat Commun.; 9(1):1980; McLean, C., et al. (1982). J Gen Virol.; 63(2):297-305).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected HSV-2 VP16 in Immunofluorescence applications (McLean, C., et al. (1982). J Gen Virol.; 63(2):297-305).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1