H6030
Anti-HSV antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Herpes Simplex Virus
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 1.0 μg/mL
western blot: 2.5 μg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Não está encontrando o produto certo?