SRP3258
DKK-1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Dickkopf-1, Dickkopf-related protein-1, SK
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
35-40 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
adequação
suitable for molecular biology
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... DKK1(22943)
Descrição geral
The Dkk-1 gene is a prototype member of a newly identified gene family that encodes secreted glycoproteins responsible for regulating cell fate and neural patterning during embryonic development.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3